Learn More
Bochem™ Bol de laboratoire en acier inoxydable
Code produit 10779155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10779155 5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10779155 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8607
Expédition estimée: 03-12-2026
Les bols coniques hauts Bochem™ en acier inox sont parfaits pour comme bols de mélange ou pour un usage général en laboratoire.
  • Forme haute
  • Acier inox 18/10
  • Excellente résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique
  • Faciles à nettoyer
  • Grande variété d’utilisations.
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Capacité (métrique) 5 L
Hauteur (métrique) 130 mm
Diamètre (métrique) 265 mm
Forme Haut, rond