Learn More
Bochem™ Bol de laboratoire en acier inoxydable
Code produit 10140501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10140501 1 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10140501 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8590
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les bols de laboratoire en acier inoxydable Bochem™ ont un fond plat et un rebord.
  • Acier inox 18/10
  • Forme plate
  • Rebord
  • Fond plat
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 1 l
Matériau Acier inoxydable
Forme Rond
Type Bol de laboratoire
Hauteur (métrique) 75 mm
Diamètre (métrique) 165 mm