Learn More
Bochem™ Chariots de laboratoire en acier inoxydable 1
Code produit 10084220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Protection de sonde acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10084220 Protection de sonde acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10084220 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11411
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Type de produit Chariot de laboratoire
Dimensions (L x l x H) 900 x 600 x 940 mm (avec roue et poignée)
Hauteur (métrique) 940 mm
Longueur (métrique) 900 mm
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Nbre d’étagères 3
Largeur (métrique) 600 mm