Learn More
Bochem™ Pot de laboratoire en acier inoxydable
Code produit 10669852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
3,5 L
5 L
6,5 L
8,5 L
15,5 L
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10669852 8,5 L 1 pièce
10666331 2,5 L 1 pièce
10606721 3,5 L 1 pièce
10135840 5 L 1 pièce
10258320 6,5 L 1 pièce
10653072 15,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10669852 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.05€
    125.50€ / 1 pièces
    Économisez 56.55€
    31% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Stainless pots suitable for induction. Lids are sold separately.
Note:
Couvercle non inclus ; vendu séparément.
Specifications
Diamètre (métrique) interne 240mm
Hauteur (métrique) 192H
Capacité (métrique) 8,5 L
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type de produit Récipient de laboratoire, 8,5 L