Learn More
Bochem™ Ciseaux de laboratoire en acier inox avec bouchon de levage
Code produit 10547931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
10547931 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10547931 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 4200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.80€
    8.31€ / 1 pièces
    Économisez 2.49€
    23% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Fabrication en acier inox
  • Type de pointe : pointu/rond
  • Acier inox
  • Avec bouchon de levage
Spécification
Type de produit Ciseaux de laboratoire
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de pointe Tranchant / rond