Learn More
Bochem™ Plateau de laboratoire en acier inox
Description
- Acier inoxydable
- Angles ronds
- Côtés en acier pour protéger le contenu
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 290 x 220 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 290 x 220 x 60 mm |
| Hauteur (métrique) | 60 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm, 290 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Plateau de laboratoire |
| Largeur (métrique) | 180 mm, 220 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Forme | Rectangulaires |