Learn More
Bochem™ Plateau de laboratoire en acier inox
Code produit 10597541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
290 x 220 x 60 mm
290 x 225 x 50 mm
355 x 305 x 60 mm
400 x 270 x 80 mm
400 x 280 x 70 mm
560 x 385 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
10597541 290 x 225 x 50 mm 1 pièce
10150071 290 x 220 x 60 mm 1 pièce
10170261 355 x 305 x 60 mm 1 pièce
10252201 560 x 385 x 100 mm 1 pièce
10303901 400 x 280 x 70 mm 1 pièce
10537931 400 x 270 x 80 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10597541 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8702
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué par Bochem™ , le plateau de laboratoire en acier inoxydable est utile pour contenir et transporter des articles utilisés pour l’expérimentation en laboratoire.
  • Acier inoxydable
  • Angles ronds
  • Côtés en acier pour protéger le contenu
Spécification
Dimensions (L x l) 290 x 225 mm
Dimensions (L x l x H) 290 x 225 x 50 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Longueur (métrique) 260 mm, 290 mm
Matériau Acier inoxydable
Type Plateau de laboratoire
Largeur (métrique) 190 mm, 225 mm
Quantité 1/boîte
Forme Rectangulaires