Learn More
De Buyer™ Louche en acier inox avec poignée métallique
Code produit 11947435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,13 L
0,67 L
1 L
1.46L
2,06 L
Longueur (métrique):
140 mm
340 mm
430 mm
540 mm
635 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
11947435 1 L 430 mm 1 pièce
11967435 2,06 L 635 mm 1 pièce
11957435 1.46L 540 mm 1 pièce
11973674 0,13 L 340 mm 1 pièce
11903684 0,67 L 140 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11947435 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 3021.16
Expédition estimée: 27-11-2026
La forme de poignée ergonomique à angle parfait de la louche en acier inox De Buyer™ vous permet d’insérer votre pouce et offre une prise confortable.
  • Poignée large et rigide de 2,5 mm
  • Crochet fixe à l’extrémité de la poignée
  • Capacité en litres gravée sur la poignée
  • Résiste au lave-vaisselle
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Capacité (métrique) 1 L
Hauteur (métrique) 53 mm
Longueur (métrique) 430 mm
Volume (métrique) 1 L