Learn More
De Buyer™ Louche en acier inox avec poignée métallique
Description
- Poignée large et rigide de 2,5 mm
- Crochet fixe à l’extrémité de la poignée
- Capacité en litres gravée sur la poignée
- Résiste au lave-vaisselle
Spécification
Spécification
| Type de produit | Louche |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Adaptée à tous les récipients, y compris les casseroles profondes |
| Hauteur (métrique) | 37 mm |
| Longueur (métrique) | 340 mm |
| Quantité | Unité |
| Volume (métrique) | 0,13 L |