Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles personnalisées, grande embase, en acier inox
Code produit 10146383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
23s G
23 G
25 s G
26s G
26 G
Type de pointe d’aiguille:
2, 3, ou 4
5 ou AS
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille unitSize
10146383 22 G 5 ou AS 6 pièces
11542525 22s G 2, 3, ou 4 6 pièces
10268047 23 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10402205 22 G 2, 3, ou 4 6 pièces
12316309 23s G 5 ou AS 6 pièces
15937335 26 G 2, 3, ou 4 1 pièce
11550042 26 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10051173 26s G 2, 3, ou 4 -
12326459 25 s G 2, 3, ou 4 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10146383 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 773201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    524.89€
    462.26€ / 6 pièces
    Économisez 62.63€
    11% de réduction
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peut être utilisé avec des seringues amovibles de type (RN) de 250 μL et plus.
  • Disponible dans différentes couleurs
  • Fournis par boîtes de 6
  • Style et longueurs de pointe personnalisés
  • Autoclavables
  • Pour les grandes embases
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (métrique) interne 0,41 mm
Diamètre (métrique) externe 0,72 mm
Type de produit Aiguille amovible personnalisée
Quantité 6/boîte
Type de pointe d’aiguille 5 ou AS
À utiliser avec (équipement) Seringues amovibles (250 μl et plus)