Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles personnalisées, grande embase, en acier inox
Code produit 12326459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
23s G
23 G
25 s G
26s G
26 G
Type de pointe d’aiguille:
2, 3, ou 4
5 ou AS
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Conditionnement
12326459 25 s G 2, 3, ou 4 6 pièces
10146383 22 G 5 ou AS 6 pièces
11542525 22s G 2, 3, ou 4 6 pièces
10268047 23 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10402205 22 G 2, 3, ou 4 6 pièces
12316309 23s G 5 ou AS 6 pièces
15937335 26 G 2, 3, ou 4 1 pièce
11550042 26 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10051173 26s G 2, 3, ou 4 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12326459 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 780609
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peut être utilisé avec des seringues amovibles de type (RN) de 250 μL et plus.
pulli Disponible dans différentes couleurs /lili Fournis par boîtes de 6 /lili Style et longueurs de pointe personnalisés /lili Autoclavables /lili Pour les grandes embases /li/ul/p
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 25 s G
Diamètre (métrique) interne 0,15 mm
Diamètre (métrique) externe 0,52 mm
Type de produit Aiguille amovible personnalisée
Quantité 6/boîte
Type de pointe d’aiguille 2, 3, ou 4
À utiliser avec (équipement) Seringues amovibles (250 μl et plus)