Learn More
Bochem™ Couvercle en acier inox
Code produit 10519821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
250 mm
270mm
300mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
10519821 300mm 1 pièce
10139840 270mm 1 pièce
10672112 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10519821 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8351
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couvercle en acier inox Bochem™ à utiliser avec des récipients en acier inox de 20, 25 et 100 litres.
  • Acier inoxydable
  • À utiliser avec des récipients
Spécification
Diamètre (métrique) interne 300mm
À utiliser avec (équipement) Récipient en acier inox
Matériau Acier inoxydable (18/10)