Learn More
Bochem™ Couvercle en acier inox
Code produit 10005250
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pichet doseur gradué de 10 L
Pichet doseur gradué de 15 L
Seau gradué de 10 L
Seau gradué de 15 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10005250 Seau gradué de 10 L 1 pièce
10634121 Pichet doseur gradué de 10 L 1 pièce
10107440 Seau gradué de 15 L 1 pièce
10694301 Pichet doseur gradué de 15 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10005250 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8332
Expédition estimée: 29-01-2027