Learn More
Amsta Rostfritt Couvercle en acier inoxydable résistant aux acides pour 603/636-2
Code produit 30285066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285066 Aucun 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30285066 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5110132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.82€
    25.30€ / 1 pièces
    Économisez 4.52€
    15% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Couvercle en acier inoxydable de la plus haute qualité - résistant aux acides Pour bouteilles Amsta 603/636-2 et bouteilles à double bain-marie. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
Spécification
Type de produit Tapa del contenedor
Capacité (métrique) Aucun
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable