Learn More
Amsta Rostfritt Couvercle en acier inoxydable pour 603/636-1.5
Code produit 30284909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30284909 Aucun 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30284909 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5010115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.37€
    19.00€ / 1 pièces
    Économisez 3.37€
    15% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Couvercle en acier inoxydable de la plus haute qualité pour bouteilles Amsta 603/636-1.5 et bouteilles à double bain-marie. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Tapa del contenedor
Capacité (métrique) Aucun
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable