Learn More
Amsta Rostfritt Couvercle en acier inoxydable pour 603/636-8
Code produit 30285015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285015 Aucun 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30285015 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5010200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.02€
    27.60€ / 1 pièces
    Économisez 5.42€
    16% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Couvercle en acier inoxydable de la plus haute qualité pour bouteilles Amsta 603/636-8 et bouteilles à double bain-marie. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Tapa del contenedor
Capacité (métrique) Aucun
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable