Learn More
Amsta Rostfritt Couvercle en acier inoxydable pour 605/606-15, 606-20, 608/609-20
Code produit 30284922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30284922 Aucun 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30284922 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5010270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.00€
    40.10€ / 1 pièces
    Économisez 4.90€
    10% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Couvercle en acier inoxydable de la plus haute qualité pour 605/606-15. 606-20. Seaux Amsta 608/609-20. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Tapa del contenedor
Capacité (métrique) Aucun
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable