Learn More
Amsta Rostfritt Couvercle en acier inoxydable pour 608/609-50
Code produit 30284892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1.5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30284892 1.5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30284892 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5010350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.29€
    59.20€ / 1 pièces
    Économisez 11.09€
    15% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Couvercle en acier inoxydable de la plus haute qualité pour conteneur de transport Amsta 608/609-50. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Specifications
Type de produit Tapa del contenedor
Capacité (métrique) 1.5 L
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable