Learn More
Blanco™ Couvercles en acier inoxydable Gastronorm avec poignée
Code produit 11320900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
GN 1/4
GN 1/6
GN 2/3
Longueur (métrique):
176 mm
265 mm
325 mm
354 mm
530 mm
Largeur (métrique):
162 mm
176 mm
265 mm
325 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
11320900 GN 1/2 325 mm 265 mm 1 pièce
11993214 GN 1/6 176 mm 162 mm 1 pièce
11973826 GN 1/3 325 mm 176 mm 1 pièce
11933826 GN 2/3 354 mm 325 mm 1 pièce
11913826 GN 1/1 530 mm 325 mm 1 pièce
11963836 GN 1/4 265 mm 162 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11320900 Fournisseur Blanco™ Code fournisseur 550656
Expédition estimée: 11-12-2026
S’adaptent à la plupart des récipients Gastronorm, de 1 / 1 à 1 / 6. Les couvercles en acier inox Blanco™ Gastronorm avec poignée sont empilables et résistent au lave-vaisselle. En acier inox AISI 304 avec poignées ergonomiques pour une manipulation
Les couvercles en acier inox Gastronom disposent d’une stabilité exceptionnelle grâce à l’empreinte périphérique des bords. Ces couvercles robustes et dimensionnellement stables sont faciles à nettoyer et offrent une hygiène optimale grâce à leur surface lisse et non poreuse.
  • Finition haut de gamme, résistante à la corrosion, avec bords ébavurés
  • Résistance à la température de −40° C à +280° C
  • Acier inox, sans goût, inodore (AISI 304)
Spécification
Type de produit Couvercle avec poignée
Matériau Acier inoxydable (304)
Certifications/Conformité Norme européenne EN 631
À utiliser avec (équipement) Récipients Gastronome
Longueur (métrique) 325 mm
Quantité 1/boîte
Forme Rectangle
Dimensions GN 1/2
Plage de températures (métrique) −40°C à 280°C
Largeur (métrique) 265 mm