Learn More
Sampling Systems™ Entonnoirs à liquide en acier inox
Code produit 15849601 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
50mm
120mm
150mm
200mm
250mm
310mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur unitSize
15849601 50mm 1 pièce
15899591 120mm 1 pièce
15809601 150mm 1 pièce
15819601 200mm 1 pièce
15829601 250mm 1 pièce
15839601 310mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15849601 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A24450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.35€
    22.55€ / 1 pièces
    Économisez 0.80€
    3% de réduction
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les entonnoirs à liquide en acier inox sont parfaits pour une utilisation avec de nombreux types de liquides différents.
  • Fabriqués en acier inox durable de grade 304
  • Construction sans fissure
  • Bec verseur strié pour faciliter l’écoulement du produit
  • Disponibles dans une large gamme de diamètres supérieurs adaptés à vos besoins spécifiqu
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 50mm
Diamètre (métrique) de la tige 14mm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Type de produit Entonnoir de remplissage (liquide)