Learn More
Buerkle™ Échantillonneur de liquide en acier inoxydable V4A
Code produit 11992468 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Longueur (métrique):
46 mm
54 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
11992468 100 ml 54 mm 1 pièce
10546094 50 ml 46 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11992468 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53260002
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
L’échantillonneur liquide en acier inoxydable Buerkle™ V4A pour liquides fins à visqueux est facile à utiliser grâce à une manipulation d’une seule main.
  • La vanne est ouverte avec le pouce pour vider l’échantillon
  • Échantillonneur pour liquides fins à visqueux
  • Facile à utiliser grâce à une manipulation d’une seule main
  • Avec entonnoir de vidage pour un remplissage en toute sécurité des flacons d’échantillons
  • Matériau AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur de liquide
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Description Manipulation d’une seule main
Type de poignée Utilisé avec le pouce
Capacité (impériale) 3,38 oz.
Capacité (métrique) 100 ml
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides fins à visqueux
Diamètre (métrique) externe 32 mm
Longueur (métrique) 54 mm