Learn More
UVP Transilluminateur modèle LM-20 en acier inox
Code produit 12584346
Change view
Click to view available options
Profondeur (métrique):
279 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) unitSize
12584346 279 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12584346 Fournisseur UVP Code fournisseur 95044902
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme de transilluminateurs Benchtop d’UVP peut être utilisée avec n’importe quel système d’imagerie UVP
La gamme de transilluminateurs Benchtop d’UVP peut être utilisée avec n’importe quel système d’imagerie UVP. Ils utilisent des tubes de 8 W et disposent d’un filtre spécialement conçu qui émet la lumière la plus uniforme possible à partir d’une unité à base de tubes. Les unités sont dotées d’un dessus en acier inox facile à nettoyer et d’un couvercle anti-UV à charnière pour protéger l’utilisateur. Les unités à longueur d’onde unique ont des réglages d’intensité élevée, moyenne et faible qui rendent les unités adaptées à la visualisation et à la coupe de bande. Les unités de longueur d’onde double et 3UV disposent d’un réglage d’intensité unique. Transilluminateur Benchtop simple et double longueur d’onde, dimensions 279 mm x 356 mm x 122 mm, transilluminateur de paillasse 3UV, dimensions 279 mm x 356 mm x 137 mm
Spécification
Largeur (métrique) 356 mm
Hauteur (métrique) 122 mm
Profondeur (métrique) 279 mm
Type de produit 2UV Transilluminateur
À utiliser avec (application) Systèmes d’imagerie UVP
Surface de filtration (métrique) 200 x 200 mm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Taille (métrique) du filtre 200 x 200 mm
Modèle LM-20
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Intensity Simple
Wavelength 302/365 nm
Type d’éclairage 2UV Benchtop