Learn More
UVP Transilluminateur modèle LMS-26 en acier inox
Code produit 12843928
Change view
Click to view available options
Profondeur (métrique):
279 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique)
12843928 279 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12843928 Fournisseur UVP Code fournisseur 95041402
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces transilluminateurs pour diverses applications, telles que la fluorescence de l’ADN par électrophorèse sur gel et la fluorescence des protéines. Les transilluminateurs UVP™ assurent le rétroéclairage des matériaux fluorescents transparents sur l’ensemble de la surface de travail de la zone de filtration.
  • Équipé d’un couvercle anti-ultraviolet pour protéger l’utilisateur contre les rayons UV
  • La base est peinte avec un revêtement en poudre de haute qualité résistant aux rayures
  • Visualisez les gels à l’aide de longueurs d’ondes UV pendant de longues périodes de temps, en réduisant les dommages causés par le photonicking
  • Passez en ondes moyennes pour augmenter la fluorescence pour la photodocumentation
  • Utilisez des ondes courtes pour irradier les échantillons
  • Cette taille compacte est une alternative aux transilluminateurs UV à hautes performances
  • Ensemble filtre en acier inox
  • Pour utilisation avec n’importe quel système d‘imagerie UVP
  • Tubes de 8 W
  • Filtre spécialement conçu qui émet la lumière la plus uniforme possible à partir d’une unité à base de tubes
Spécification
Largeur (métrique) 356 mm
Hauteur (métrique) 137 mm
Profondeur (métrique) 279 mm
Type de produit 3UV Transilluminateur
À utiliser avec (application) Systèmes d’imagerie UVP
Surface de filtration (métrique) 210 x 260 mm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Taille (métrique) du filtre 210 x 260 mm
Modèle LMS-26
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Intensity Simple
Wavelength 254/302/365 nm
Type d’éclairage 3UV Benchtop