Learn More
Hamilton™ Aiguille à embase en métal Luer-Lock en acier inox, longueur personnalisée, type de pointe 2, 3 ou 4
Code produit 10546623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26s G
26 G
27 G
28 G
33 G
Conditionnement:
6 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Conditionnement
10546623 14 G 6 pièces
11592435 10 G 6 pièces
10388249 15 G 6 pièces
11512445 12 G 6 pièces
10443305 13 G -
11592335 16 G 6 pièces
10642203 22s G 6 pièces
11542345 23 G 6 pièces
11552345 24 G -
11582345 27 G 6 pièces
11512355 26s G 6 pièces
11572345 26 G 6 pièces
10133882 28 G 6 pièces
15139246 28 G 6 pièces
10244502 33 G 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10546623 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 774905
Expédition estimée: 19-01-2027
Le moyeu métallique rend la connexion la plus rigide à l’aiguille, ce qui la rend parfaite pour le perçage répétitif du septum.
  • Disponible dans différentes couleurs
  • Autoclavables
  • Moyeux en métal fabriqués en laiton nickelé
  • Longueur personnalisée
  • Compatibles avec les seringues Luer-Lock en PTFE (TLL)
  • Conception contrôlée par une série de normes universelles garantissant la compatibilité entre les fabricants
  • Fournis par boîtes de 6
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Laiton nickelé (embase), Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 14 G
Diamètre (métrique) interne 1,16 mm
Diamètre (métrique) externe 2,11 mm
Type de produit Aiguille personnalisée Luer-Lock
Quantité 6/boîte
Type de pointe d’aiguille 2, 3, ou 4
À utiliser avec (équipement) Seringues TLL et connecteurs LT ou TLL
Type de connexion Cône standard