Learn More
Hamilton™ Aiguille personnalisée à moyeu métallique Luer-Lock en acier inox avec pointe 5 ou AS
Code produit 11593254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Conditionnement
11593254 18 G 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11593254 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 775109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.03€
    449.80€ / 6 pièces
    Économisez 62.23€
    12% de réduction
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le moyeu métallique rend la connexion la plus rigide à l’aiguille, ce qui la rend parfaite pour le perçage répétitif du septum.
  • Disponible dans différentes couleurs
  • Autoclavables
  • Moyeux en métal fabriqués en laiton nickelé
  • Longueur personnalisée
  • Compatibles avec les seringues Luer-Lock en PTFE (TLL)
  • Conception contrôlée par une série de normes universelles garantissant la compatibilité entre les fabricants
  • Fournis par boîtes de 6
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Laiton nickelé (embase), Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 18 G
Diamètre (métrique) interne 0,84 mm
Diamètre (métrique) externe 1,27 mm
Type de produit Aiguille personnalisée Luer-Lock
Quantité 6/boîte
Longueur (métrique) de l’aiguille 9,52 à 304 mm
Type de pointe d’aiguille 5 ou AS
À utiliser avec (équipement) Seringues TLL et connecteurs LT ou TLL
Type de connexion Cône standard