Learn More
Hamilton™ Aiguilles à connecteur Kel-F personnalisées
Code produit 10516985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
10 G
14 G
16 G
17 G
20 G
22s G
22 G
25 G
28 G
30 G
Type de pointe d’aiguille:
2, 3, ou 4
5 ou AS
Personnalisé
Conditionnement:
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Conditionnement
10516985 10 G 5 ou AS 6 pièces
11532445 16 G 2, 3, ou 4 6 pièces
11562445 20 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10004214 22 G 5 ou AS -
11532455 30 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10779375 28 G 2, 3, ou 4 6 pièces
11590072 14 G Personnalisé 6 pièces
11502455 25 G 2, 3, ou 4 6 pièces
11513274 22s G 5 ou AS 6 pièces
11542445 17 G 2, 3, ou 4 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10516985 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 775201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00€
    403.44€ / 6 pièces
    Économisez 57.56€
    12% de réduction
Expédition estimée: 22-01-2027
Conception contrôlée par une série de normes universelles garantissant la compatibilité entre les fabricants.
  • Disponible dans différentes couleurs
  • Fournis par boîtes de 6
  • Style de pointe personnalisé
  • Autoclavables
  • Gaz stérilisable
  • Pour les embases Kel-F
  • Longueur personnalisée
  • Embout Lu
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 10 G
Diamètre (métrique) interne 2,7 mm
Diamètre (métrique) externe 3,4 mm
Type de produit Aiguille Kel-F et raccord Luer-Lock
Longueur (métrique) de l’aiguille 9,5 à 304 mm
Type de pointe d’aiguille 5 ou AS
À utiliser avec (équipement) Seringues et connecteurs LT et TLL
Type de connexion Cône standard