Learn More
Fisherbrand™ Décapsuleur manuel en acier inox pour salle blanche
Code produit 11520535 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
13 mm
20 mm
32 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
11520535 20 mm 1 pièce
11845722 - 1 pièce
15259968 32 mm 1 pièce
11586034 13 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11520535
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un retrait facile des joints en aluminium sans les abîmer
  • Acier inoxydable
  • Stérilisable pour les applications en salle blanche
  • Manuel
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Décapsuleur manuel
À utiliser avec (équipement) Bouchon en aluminium
Dimensions 20 mm