Learn More
Fisherbrand™ Décapsuleur manuel en acier inox pour salle blanche
GREENER_CHOICE
Code produit 15259968 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
13 mm
20 mm
32 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15259968 32 mm 1 pièce
11845722 - 1 pièce
11520535 20 mm 1 pièce
11586034 13 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15259968
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Pour un retrait facile des joints en aluminium sans les abîmer
  • Acier inoxydable
  • Stérilisable pour les applications en salle blanche
  • Manuel
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Décapsuleur manuel
À utiliser avec (équipement) Bouchon en aluminium
Dimensions 32 mm