Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Tasse à mesurer en acier inoxydable
Code produit 10340802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10340802 1 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10340802 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 4402
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Informations sur la commande
Capacité (métrique)
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Capacité (métrique) 1 500 ml
Hauteur (métrique) 160 mm