Learn More
DE Buyer™ Bidon de mesure en acier inoxydable
Code produit 11923045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11923045 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11923045 Fournisseur DE Buyer™ Code fournisseur 3565.025N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.01€
    11.70€ / 1 pièces
    Économisez 25.31€
    68% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026