Learn More
Endecotts™ Tamis à mailles en acier inoxydable - ISO
Code produit 15810225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
106μ m
180 μm
250 μm
400 μm
600 μm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
15810225 250 μm 1 pièce
15890215 106μ m 1 pièce
15800225 180 μm 1 pièce
15820225 400 μm 1 pièce
15830225 600 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15810225 Fournisseur Endecotts™ Code fournisseur 008SIW.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    139.41€ / 1 pièces
    Économisez 1.59€
    1% de réduction
Expédition estimée: 03-02-2027
Ces tamis en treillis métallique tissé sont les tamis d'essai les plus utilisés pour tous les types d'échantillonnage en laboratoire et d'analyse granulométrique.
  • Le cadre de précision assure un emboîtage uniforme
  • Ouverture précise
  • Filet naturel pour échantillon à écoulement libre
  • Entièrement étanche, sans aucune fissure susceptible de perdre de la matière
  • La tension uniforme du maillage garantit une analyse précise
  • Le bord sûr et le grand rayon assurent une prise en main confortable.
  • Le numéro de série assure une traçabilité complète.
Spécification
Porosité 250 μm
Diamètre (impériale) externe 8 in
Hauteur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) externe 203 mm