Learn More
Kartell™ Plateau métallique en acier inox
Description
- Conçu pour faciliter l’élimination des inclusions de paraffine
- Permet une localisation précise de l’échantillon dans la paraffine
- Pour l’histologie
- Marquage CE
- Homologué IVD
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 23 x 36 mm intérieur |
| Dimensions (L x l x H) | 52 x 35 x 11 mm |
| Hauteur (métrique) | 11 mm (extérieur) |
| Longueur (métrique) | 52 mm (extérieur), 23 mm (intérieur) |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Plateau |
| Largeur (métrique) | 36 mm (intérieur), 35 mm (extérieur) |
| Quantité | 10/boîte |
| Forme | Rectangulaires |