Learn More
Buerkle™ Micro-échantillonneur V4A
Code produit 11803382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
55 cm
85 cm
120 cm
Diamètre (métrique) du dessus extérieur:
12 mm
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) du dessus extérieur Conditionnement
11803382 120 cm 12 mm 1 pièce
10278030 55 cm 12 mm 1 pièce
10741401 85 cm 12 mm 1 pièce
10571731 55 cm 25 mm 1 pièce
10411921 85 cm 25 mm 1 pièce
10412111 120 cm 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11803382 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53071120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    328.35€ / 1 pièces
    Économisez 95.65€
    22% de réduction
En stock
Micro-échantillonneur Buerkle™ V4A conçu pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre.
  • Échantillonnage en points
  • Disponibles en plusieurs longueurs et volumes
  • L’embout peut être retiré, nettoyage aisé
  • Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
  • Stérilisable
  • Des embouts supplémentaires sont disponibles en différentes tailles
  • Peut être échantillonné facilement, rapidement et proprement à partir de différentes profondeurs d’échantillonnage de sacs ou de récipients
  • Les embouts du micro-échantillonneur sont interchangeables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit MicroSampler
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 0.0068 to 0.034 oz.
Capacité (métrique) 0.2 to 1.0 mL
À utiliser avec (application) Conçue pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre
À utiliser avec (équipement) Têtes de 0,2 ml, 0,5 ml et 1 ml
Diamètre (métrique) du dessus extérieur 12 mm
Longueur (métrique) 120 cm
Tête à commander séparément !