Learn More
Bochem™ Ciseaux de microscopie en acier inoxydable
Code produit 10112511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
115 mm
Blade Style:
Pliée
Structuré
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Blade Style Conditionnement
10112511 115 mm Structuré 1 pièce
10218610 100 mm Pliée 1 pièce
10065090 100 mm Structuré 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10112511 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 4080
Expédition estimée: 08-12-2026
En acier inox. Bochem™ Les ciseaux de microscopie en acier inoxydable sont disponibles en trois types de poignées.
  • En acier inox
  • Trois types : rond-rond, pointu-rond, pointu-pointu
Spécification
Type de produit Ciseaux de microscopie
Blade Style Structuré
Longueur (métrique) 115 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de pointe Tranchant