Learn More
Sampling Systems™ Mini-tambours en acier inox sans pinces à bascule
Code produit 15899661 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
8 l
10 l
12,5 L
15 l
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15899661 1 l 1 pièce
15839671 2 l 1 pièce
15849671 3 l 1 pièce
15859671 5 l 1 pièce
15869671 6 l 1 pièce
15879671 8 l 1 pièce
15809671 10 l 1 pièce
15819671 12,5 L 1 pièce
15829671 15 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15899661 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A4341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    244.59€ / 1 pièces
    Économisez 11.41€
    4% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Ces mini-tambours sans pinces à bascule sont d’excellents récipients polyvalents pour une grande variété d’applications en laboratoire.
  • Fabriqué en acier inoxydable durable de qualité 304
  • Intérieur sans fissure
  • Couvercle rentrant encastré soigné
  • Complet avec poignée de transport pivotante
  • Fond plat avec bague de carillon pour une protection accrue
  • Disponibles dans une large gamme de capacités pour répondre à vos besoins spécifiques
Spécification
Bouchon inclus Oui
Type de produit Mini tambour
Type de bouchon Couvercle encastré
Capacité (métrique) 1 l
À utiliser avec (application) Stockage polyvalent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Comprend Poignée pivotante
Hauteur (métrique) 155 mm
Diamètre (métrique) externe 100 mm