Learn More
Swann-Morton™ Petite lame pour greffe de peau en acier inoxydable
Code produit 12363680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
n° SG3
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12363680 n° SG3 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12363680 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 2201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.32€
    13.09€ / 20 pièces
    Économisez 17.23€
    56% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Informations sur la commande
Taille
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Type de produit Lame de bistouri pour greffe de peau
À utiliser avec (application) Débridement de plaies associées aux brûlures sur les sites d’accidents et de désastres majeurs
Dimensions n° SG3
À utiliser avec (équipement) Convient aux poignées 3 graduées, 3L, 5B, 7, 9, B3 et B3L
Stérilité Stérile
Quantité 20/boîte