Learn More
Amsta Rostfritt Miroir en acier inoxydable avec trous pour vis
Code produit 30284890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
400 x 600 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30284890 400 x 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30284890 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 50670400x600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    111.90€ / 1 pièces
    Économisez 13.10€
    10% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
Miroir en acier inoxydable de très haute qualité avec trous pour vis 400 mm x 600 mm. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Dimensions (L x l) 400 x 600 mm
Forme Rectangulaire
Matériau Acier
Type de produit Lunettes de sécurité