Learn More
Astell Scientific™ Conteneur à déchets Morrison en acier inoxydable
Code produit 12705365
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Plan de travail Portaclave Swiftlock
Hauteur (métrique) extérieure:
200 mm
Profondeur (métrique) extérieure:
260 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Hauteur (métrique) extérieure Profondeur (métrique) extérieure Conditionnement
12705365 Plan de travail Portaclave Swiftlock 200 mm 260 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12705365 Fournisseur Astell Scientific™ Code fournisseur AAN346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00€
    555.78€ / 1 pièces
    Économisez 24.22€
    4% de réduction
Expédition estimée: 11-02-2027
Fabriqué en acier inoxydable durable. Le conteneur à déchets Morrison en acier inoxydable Astell Scientific™ possède un fond étanche et convient à de nombreux scénarios de stérilisation.
  • Construction robuste en acier inoxydable.
  • Fond étanche.
  • Poignée en forme de seau pour un transport facile
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Profondeur (métrique) extérieure 260 mm
À utiliser avec (équipement) Plan de travail Portaclave Swiftlock
Hauteur (métrique) extérieure 200 mm
Type de produit Récipient pour déchets Morrison
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) extérieure 180 mm