Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Mortier en acier inoxydable
Product Code. 10584522
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
330 ml
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
10584522 330 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10584522 Supplier Usbeck Laborgeraete™ Supplier No. 5401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.56€
    113.65€ / 1 pièces
    Économisez 11.91€
    9% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Diamètre (métrique) interne 125mm
Diamètre (métrique) externe 135mm
Type de produit Mortier
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 80mm
Comprend Pilon
Capacité (métrique) 330 ml