Learn More
Bochem™ Mortier en acier inoxydable
Description
- Capacité de 1 500 ml
- Avec pied pour assurer la stabilité
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 180 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| À utiliser avec (équipement) | Pilon Bochem™ de 150 mm de long |
| Comprend | Pilon non inclus |
| Type | Mortier |
| Capacité (métrique) | 1500 mL |