Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente multi-niveaux en acier inoxydable
Code produit 15879221 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Capacité (métrique):
45 mL
110 mL
190 mL
300 mL
370 mL
750 mL
1 000 ml
1300 mL
Diamètre (métrique):
25 mm
40 mm
Comprend:
3 emplacements, 1 bouteille, 1 adaptateur
3 fentes
4 emplacements, 1 bouteille, 1 adaptateur
4 fentes
5 emplacements, 1 bouteille, 1 adaptateur
5 fentes
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Comprend unitSize
15879221 1000 mm 750 mL 40 mm 3 fentes 1 pièce
15252760 300 mm 45 mL 25 mm 3 fentes 1 pièce
15809221 600 mm 110 mL 25 mm 3 fentes 1 pièce
15819221 600 mm 190 mL 25 mm 4 emplacements, 1 bouteille, 1 adaptateur 1 pièce
15829221 1500 mm 300 mL 25 mm 5 emplacements, 1 bouteille, 1 adaptateur 1 pièce
15839221 600 mm 110 mL 25 mm 3 emplacements, 1 bouteille, 1 adaptateur 1 pièce
15879211 1000 mm 190 mL 25 mm 4 fentes 1 pièce
15889211 1500 mm 300 mL 25 mm 5 fentes 1 pièce
15889221 1500 mm 1 000 ml 40 mm 4 fentes 1 pièce
15899211 2000 mm 370 mL 25 mm 5 fentes 1 pièce
15899221 2000 mm 1300 mL 40 mm 4 fentes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15879221 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 1210K1000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En acier inoxydable robuste, il convient à l’échantillonnage de poudres, de granulés et même de poudres légèrement cohésives. L’échantillonneur à fente multi-niveaux en acier inoxydable Sampling Systems™ permet de prélever un échantillon de section transversale de grand volume à partir d’un récipient.
  • En acier inoxydable de haute qualité 316L
  • Section transversale (échantillon composite)
  • Convient au prélèvement d’échantillons de grand volume
Spécification
Type de produit Échantillonneur à fente
Matériau Acier inoxydable (316L)
Comprend 3 fentes
Capacité (métrique) 750 mL
Diamètre (métrique) 40 mm
Longueur (métrique) 1000 mm