Learn More
Sampling Systems™ Aiguille en acier inoxydable
Code produit 17972012 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
145 mm
147 mm
Modèle:
Droit
Incurvée
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Modèle Conditionnement
17972012 147 mm Droit 1 pièce
17932112 145 mm Incurvée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17972012 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A638140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.56€
    1.48€ / 1 pièces
    Économisez 0.08€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Cette gamme d'aiguilles en acier inoxydable facilite grandement la manipulation de matériaux petits et complexes.
  • Peut être utilisé pour ramasser de petits objets ou pour la dissection
  • Disponible avec une extrémité droite ou une extrémité courbée
  • Fabriqué d'une seule pièce, il se nettoie facilement après utilisation.
  • Sa pointe acérée est idéale pour une utilisation en laboratoire et en production.
Spécification
Type de produit Aiguille de dissection
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (AISI 304)
Modèle Droit
Longueur (impériale) 5,8 in
Longueur (métrique) 147 mm