Learn More
- Home
- Products
- Balances
- Poids d’étalonnage
- Sartorius™ Poids de ligne de référence classe E1 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS
Sartorius™ Poids de ligne de référence classe E1 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS
Code produit 10216131 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Conditionnement:
1 pièce
24 product options available for selection
| Code produit | Poids | Conditionnement |
|---|---|---|
| 10216131 | 100 g | 1 pièce |
| 10022201 | 100 mg | 1 pièce |
| 10554751 | 10 kg | 1 pièce |
| 10684322 | 10 mg | 1 pièce |
| 10461612 | 10 g | 1 pièce |
| 10022121 | 1 kg | 1 pièce |
| 10347301 | 1 g | 1 pièce |
| 10767422 | 1 mg | 1 pièce |
| 10440076 | 200 g | 1 pièce |
| 10642022 | 20 g | 1 pièce |
| 10594181 | 20 mg | 1 pièce |
| 10225891 | 200 mg | 1 pièce |
| 10114131 | 20 kg | 1 pièce |
| 10317591 | 2 g | 1 pièce |
| 10193691 | 2 mg | 1 pièce |
| 10595311 | 2 kg | 1 pièce |
| 10072091 | 500 g | 1 pièce |
| 10205941 | 500 mg | 1 pièce |
| 10777422 | 50 kg | 1 pièce |
| 10622032 | 50 g | - |
| 10632022 | 50 mg | 1 pièce |
| 10265841 | 5 g | 1 pièce |
| 10692022 | 5 mg | 1 pièce |
| 10480842 | 5 kg | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10216131
Fournisseur
Sartorius™
Code fournisseur
YCW51100
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible