Learn More
Sartorius™ Poids d’étalonnage cylindrique F1 en acier inox
Code produit 10563451 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1000 g
100 g
10 000 g
10 g
1 g
2000 g
200 g
20 g
2 g
5000 g
500 g
50 g
5 g
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
10563451 100 g 1 pièce
10441921 10 g 1 pièce
10034150 10 000 g 1 pièce
10553461 1000 g 1 pièce
10094140 1 g 1 pièce
10441531 200 g 1 pièce
10186510 2 g 1 pièce
10665951 20 g 1 pièce
10278410 2000 g 1 pièce
10656331 500 g 1 pièce
10655951 5 g -
10145930 50 g 1 pièce
10145980 5000 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10563451 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur YCW513800
En stock
Assure une bonne précision de l’étalonnage et des mesures. Le poids d’étalonnage cylindrique F1 en acier inox Fisherbrand™ est un poids individuel très précis avec une masse nominale comprise entre 1 g et 10 kg. Ces poids cylindriques sont conformes
Le Sartorius™ Les poids de la ligne de référence comprennent ces poids étalons cylindriques. Ils sont fabriqués en acier inoxydable durable et sont conformes à la norme OIML classe F1 pour une utilisation avec les balances de classe II.
  • Disponible dans une gamme de valeurs de masse nominale, de 1 à 10 000 g
  • Idéal pour l'assurance qualité conformément à ISO 9001ff
    • Instruments de réglage, de test et d’étalonnage pour balances de classe II
    • Assurance qualité pour les balances avec moins de 300 000 échelons
    • Poids pour l'étalonnage et pour l'étalonnage officiel d'autres poids, des classes inférieures (F2, F3, M1, M2 et M3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids d’étalonnage cylindrique
Classification OIML classe F1
Matériau Acier inoxydable
Matériau du coffret Plastique
Poids (métrique) 100 g