Learn More
Sartorius™ Poids d’étalonnage classe F2 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS
Code produit 10012121 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids:
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids unitSize
10012121 5 kg 1 pièce
10591541 100 g -
10422491 200 g 1 pièce
10215701 10 kg 1 pièce
10432491 1 kg 1 pièce
10042071 2 kg 1 pièce
10238510 500 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10012121 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur YCW654800
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Poids d’étalonnage en acier hautement poli de 100 g à 10 kg
Conformément aux spécifications OIML Classe E2, F1 et F2, qui incluent le certificat DKD (Deutscher Kalibrierdienst accrédité par le PTB) (équivalent UKAS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du coffret Plastique
Poids 5 kg