Learn More
Sartorius™ Poids à ligne d’épreuve, en acier inox, OIML, classe M2 avec certificat d’étalonnage DKD
Code produit 13149250 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Poids:
5 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids unitSize
13149250 5 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13149250 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur YCW656AC02
Il en reste null
Spécification
Type de produit Proof Line Weight
Classification M2
Matériau Stainless Steel
Matériau du coffret Plastique
Poids 5 kg