Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Seau en acier inox
Code produit 11794939 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
11794939 1 pièce
11711836 1 pièce
11721836 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11794939 Fournisseur Cole-Parmer™ Essentials Code fournisseur 0727002
Expédition estimée: 25-01-2027
Ce seau est fabriqué en acier inoxydable 304 épais et possède un bord verseur plat.
  • Réduisez les gouttes grâce au bord verseur plat.
Spécification
Capacité (impériale) 15 l
Diamètre (impériale) externe 10,1 in
Hauteur (impériale) 12 in
Hauteur (impériale) avec bouchon 12 in