Learn More
Bochem™ Ciseaux à papier en acier inoxydable
Code produit 10779451
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
175 mm
200 mm
250 mm
275 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10779451 175 mm 1 pièce
10018061 200 mm 1 pièce
10633731 250 mm 1 pièce
10709621 275 mm 1 pièce
10578121 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10779451 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 4160
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Type de produit Ciseaux à papier
Longueur (métrique) 175 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de pointe Tranchant