Learn More
De Buyer™ Bols à pâtisserie en acier inoxydable
Specifications
Specifications
| Type de produit | Bol à pâtisserie |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Pour la création de mélanges, le mélange et le fouettage, le chauffage au bain-marie, le stockage d’une préparation ou d’ingrédients |
| À utiliser avec (équipement) | Réfrigérateur, surgélateur, cellule de refroidissement et four |
| Hauteur (métrique) | 140 mm |
| Quantité | Unité |
| Forme | Fond plat |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 8 L |