Learn More
De Buyer™ Bols à pâtisserie en acier inoxydable
Code produit 11940645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
3,5 L
4,5 l
5,5 L
7 l
8 L
11,4 L
16,8 L
Hauteur (métrique):
90 mm
100 mm
112 mm
120 mm
125 mm
140 mm
145 mm
150 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
11940645 16,8 L 200 mm -
11990625 1 L 100 mm 1 pièce
11980625 1 L 90 mm 1 pièce
11910605 3,5 L 112 mm 1 pièce
11910635 4,5 l 120 mm 1 pièce
11920635 5,5 L 125 mm 1 pièce
11940635 8 L 140 mm 1 pièce
11950635 11,4 L 150 mm -
11920645 7 l 145 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11940645 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 3371.40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.34€
    95.50€ / 1 pièces
    Économisez 152.84€
    61% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Type de produit Bol à pâtisserie avec poignées
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Pour la création de mélanges, le mélange, le fouettage, le chauffage au bain-marie, le stockage d’une préparation
À utiliser avec (équipement) Réfrigérateur, surgélateur, cellule de refroidissement et four
Hauteur (métrique) 200 mm
Quantité Unité
Forme Moitié arrondie
Volume (métrique) 16,8 L